Documentos clave
GF60212753
Roses metal alloy, Bi50Pb28Sn22
500g lump, 100mm max. lump size
Sinónimos:
BI036100
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 12,011.00
MXP 12,011.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 12,011.00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
MXP 12,011.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
lumps
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 602-127-53
peso
500 g
tamaño máx. del bulto
100 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)