GF59552185
Tellurium
lump, 25 mm max. lump size, weight 50 g, purity 99.95%
Sinónimos:
TE006105
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99.95%
Formulario
lumps
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 595-521-85
peso
50 g
tamaño máx. del bulto
25 mm
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 4 - Repr. 1B - Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)