Documentos clave
GF58750207
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), film, thickness 0.25 mm, L 5 m
Sinónimos:
FP301350
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 19,450.00
MXP 19,450.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 19,450.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
MXP 19,450.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 587-502-07
Longitud
5 m
grosor
0.25 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)