GF58139488
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
foil, 25 x 25mm, 0.025mm thickness, annealed, light tight (lt)
Sinónimos:
CU060230
About This Item
description
light tight (lt)
form
annealed (
quarter hard)
foil (
quarter hard)
manufacturer/tradename
Goodfellow 581-394-88
size × thickness
25 mm × 25 mm × 0.025 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Legal Information
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)