Documentos clave
GF56991538
Constantan- resistance alloy
rod, Cu 55%/Ni 45%, 10 mm diameter, length 500 mm, temper annealed
Sinónimos:
CU047925
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 10,087.00
MXP 10,087.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 10,087.00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
MXP 10,087.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 569-915-38
Longitud
500 mm
diámetro
10 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)