Documentos clave
GF56028933
Silicone Elastomer
sheet, thickness 2 mm, size 75 × 100 mm, specification usp class vi
Sinónimos:
SI303201
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formulario
sheet
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 560-289-33
tamaño
75 × 100 mm
grosor
2 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)