Documentos clave
GF55324177
Polybenzimidazole
(PBI), rod, diam. 9.5 mm, L 300 mm, black
Sinónimos:
BI307910
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 23,635.00
MXP 23,635.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 23,635.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
MXP 23,635.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 553-241-77
Longitud
300 mm
Diámetro
9.5 mm
color
black
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)