Documentos clave
GF54720884
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), rod, diam. 2 mm, L 1000 mm
Sinónimos:
FP307905
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 547-208-84
Longitud
1000 mm
Diámetro
2 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)