Documentos clave
GF52809554
Brass alloy, Cu63Zn37
foil, 300 x 300mm, 3.0mm thickness, half hard
Sinónimos:
CU020620
About This Item
Código UNSPSC:
30102010
NACRES:
NA.23
Formulario
foil (temper half hard)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 528-095-54
tamaño × grosor
300 mm × 300 mm × 3.0 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)