Documentos clave
GF51900027
High permeability magnetic alloy, Ni80Fe15Mo5
foil, 6mm disks, 0.012mm thickness
Sinónimos:
NI180220
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formulario
foil (disc)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 519-000-27
diám. × grosor
6 mm × 0.012 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)