Documentos clave
GF49936731
Niobium/Tantalum
tube, Nb 98.5%/Ta 1.5%, outside diameter 10.0 mm, length 100 mm, wall thickness 0.4 mm
Sinónimos:
NB137600
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 499-367-31
Longitud
100 mm
D.E.
10.0 mm
pared grosor
0.4 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)