GF49402919
Polypropylene
(PP), sphere, diam. 19.05 mm, weight 200 pcs, tolerance ±0.25mm
Sinónimos:
PP306880
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formulario
spheres
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 494-029-19
Diámetro
19.05 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)