Merck
GF49248490
Titanium
foil, thickness 0.015 mm, 4 mm diameter, purity 99.6+%
Sinónimos:
TI000230
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Ti
Número de CAS:
Peso molecular:
47.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141746
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
≥99.6%
Formulario
foil
temp. de autoignición
860 °F
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 492-484-90
resistividad
42.0 μΩ-cm, 20°C
Diámetro
4 mm
grosor
0.015 mm
diámetro
4 mm
bp
3287 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
densidad
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Ti]
InChI
1S/Ti
Clave InChI
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)