GF49152225
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), tube, outside diameter 40mm, L 100 mm, wall thickness 3 mm
Sinónimos:
ME307410
About This Item
form
tubes
manufacturer/tradename
Goodfellow 491-522-25
L
100 mm
wall thickness
3 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)