Documentos clave
GF47795518
Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6
foil, 2m coil, 0.076mm thickness, as rolled
Sinónimos:
CU050245
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 14,681.00
MXP 14,681.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 14,681.00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
MXP 14,681.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (coil - as rolled)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 477-955-18
tamaño × grosor
2 m × 0.076 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)