Documentos clave
GF47752386
Titanium/Molybdenum
rod, Ti 85%/Mo 15%, 2.0 mm diameter, length 100 mm, temper annealed
Sinónimos:
TI087920
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 477-523-86
Longitud
100 mm
diámetro
2.0 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)