Documentos clave
GF46604886
Haynes® 230 alloy, Ni62Cr22W14Mo2
rod, 200mm x 12.7mm diameter, annealed
Sinónimos:
NE057920
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 9,660.00
MXP 9,660.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 9,660.00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
MXP 9,660.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 466-048-86
L × diám.
200 mm × 12.7 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Información legal
Haynes is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Haynes is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)