Documentos clave
GF46133456
Stainless Steel - 15-7PH alloy, FeCr15Ni7Mo2.25
foil, 15mm disks, 0.25mm thickness, annealed, precipitation hardenable
Sinónimos:
FE290350
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
descripción
precipitation hardenable
Formulario
annealed
foil (disks)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 461-334-56
tamaño × grosor
15 mm × 0.25 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)