Documentos clave
GF45812370
Polyphenylenesulfide
(PPS), film, thickness 0.4 mm, L 0.5 m, natural
Sinónimos:
SU321400
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 10,194.00
MXP 10,194.00
Fecha estimada de envío25 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 10,194.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
MXP 10,194.00
Fecha estimada de envío25 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 458-123-70
Longitud
0.5 m
grosor
0.4 mm
color
natural
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)