Documentos clave
GF44721109
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
20m wire, 0.125mm diameter, hard
Sinónimos:
CU075120
About This Item
Código UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 447-211-09
L × diám.
20 m × 0.125 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)