Documentos clave
GF43802782
Silver-copper alloy, Ag92.5Cu7.5
foil, 150 x 150mm, 0.5mm thickness, as rolled
Sinónimos:
AA150360
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 23,594.00
MXP 23,594.00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 23,594.00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
MXP 23,594.00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (temper - as rolled)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 438-027-82
tamaño × grosor
150 mm × 150 mm × 0.5 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)