Documentos clave
GF43195147
Polymethylpentene
TPX®, sheet, thickness 22.5 mm, size 150 × 150 mm, natural
Sinónimos:
ME313435
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formulario
sheet
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 431-951-47
tamaño
150 × 150 mm
grosor
22.5 mm
color
natural
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)