GF42838230
Aluminum
microfoil, disks, 25mm, thinness 0.25μm, specific density 68.8μg/cm2, permanent mylar 3.5μm support, 99.999%
Sinónimos:
Aluminum, AL004600
About This Item
Ensayo
99.999%
Formulario
foil
temp. de autoignición
1400 °F
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 428-382-30
resistividad
2.6548 μΩ-cm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
densidad
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
Clave InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)