Documentos clave
GF42313980
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
foil, 1m coil, 0.02mm thickness, as rolled
Sinónimos:
FE220215
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 18,963.00
MXP 18,963.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 18,963.00
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
MXP 18,963.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (coil - as rolled)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 423-139-80
tamaño × grosor
1 m × 0.02 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)