Documentos clave
GF41816662
Stainless steel - 17-4ph
rod, Fe/Cr17%/Ni 4%, 8.0 mm diameter, length 200 mm
Sinónimos:
FL017910
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 418-166-62
Longitud
200 mm
diámetro
8.0 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)