GF41407501
Copper
microfoil, disks, 10mm, thinness 0.25μm, specific density 219.9μg/cm2, permanent mylar 3.5μm support, 99.99+%
Sinónimos:
Copper, CU004600
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99.99%
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 414-075-01
resistividad
1.673 μΩ-cm, 20°C
diám. × grosor
10 mm × 0.25 μm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
densidad
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Clave InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)