Documentos clave
GF40921927
Polyamide/Imide
(PAI), rod, diam. 12.7 mm, L 200 mm, condition bearing grade
Sinónimos:
AM317981
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 16,928.00
MXP 16,928.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 16,928.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
MXP 16,928.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 409-219-27
Longitud
200 mm
Diámetro
12.7 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)