Documentos clave
GF39940511
Boron carbide
powder, max. particle size 45 micron, weight 50 g, purity 99%
Sinónimos:
B 626010
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 9,837.00
MXP 9,837.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 9,837.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
MXP 9,837.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99%
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 399-405-11
peso
50 g
tamaño de la part. máx.
45 μm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)