GF38192935
Palladium
wire reel, 5m, diameter 0.02mm, as drawn, 99.95%
Sinónimos:
Palladium, PD005110
About This Item
Ensayo
99.95%
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 381-929-35
resistividad
9.96 μΩ-cm, 20°C
L × diám.
5 m × 0.02 mm
bp
2970 °C (lit.)
mp
1554 °C (lit.)
densidad
12.02 g/cm3 (lit.)
cadena SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
Clave InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)