Documentos clave
GF36865569
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
foil, Ni 77%/Fe 14%/Cu 5%/Mo 4%, thickness 0.025 mm, size 25 × 25 mm
Sinónimos:
NI030240
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 368-655-69
tamaño
25 × 25 mm
grosor
0.025 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Product of Goodfellow
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)