Documentos clave
GF34872116
Fecralloy® - iron/chromium
wire, Fe 72.8%/Cr 22%/Al 5%/Y 0.1%/Zr 0.1%, 1.6 mm diameter, length 5 m, temper annealed
Sinónimos:
FE085150
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 6,555.00
MXP 6,555.00
Fecha estimada de envío21 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 6,555.00
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
MXP 6,555.00
Fecha estimada de envío21 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 348-721-16
Longitud
5 m
diámetro
1.6 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Fecralloy is a registered trademark of SANDVIK INTELLECTUAL PROPERTY AB
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)