GF33245131
Aluminum
wire, 0.2 mm diameter, length 10 m, high purity 99.999%
Sinónimos:
AL005148
About This Item
Ensayo
99.999%
Formulario
wire
temp. de autoignición
1400 °F
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 332-451-31
resistividad
2.6548 μΩ-cm
Longitud
10 m
diámetro
0.2 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
densidad
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
Clave InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)