Merck
GF32670772
Yttrium
foil, thickness 0.1 mm, 12 mm diameter, purity 99%
Sinónimos:
Y 000210
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 5,702.00
MXP 5,702.00
Fecha estimada de envío23 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 5,702.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Y
Número de CAS:
Peso molecular:
88.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141617
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
MXP 5,702.00
Fecha estimada de envío23 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99%
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 326-707-72
resistividad
57 μΩ-cm, 20°C
Diámetro
12 mm
grosor
0.1 mm
diámetro
12 mm
bp
3338 °C (lit.)
mp
1522 °C (lit.)
densidad
4.469 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Y]
InChI
1S/Y
Clave InChI
VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)