Documentos clave
GF32056398
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
foil, 10mm disks, 0.2mm thickness, annealed
Sinónimos:
FE220320
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
annealed
foil (disks)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 320-563-98
tamaño × grosor
10 mm × 0.2 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)