Documentos clave
GF32001185
Polyimide
(PI), tube, outside diameter 0.18mm, L 1000 mm, wall thickness 0.02 mm
Sinónimos:
IM307013
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 320-011-85
Longitud
1000 mm
pared grosor
0.02 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)