Documentos clave
GF31194468
Constantan - resistance alloy, Cu55Ni45
rod, 200mm x 25.4mm diameter, cold finished
Sinónimos:
CU047940
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 13,798.00
MXP 13,798.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 13,798.00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
MXP 13,798.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 311-944-68
L × diám.
200 mm × 25.4 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)