Documentos clave
GF31013525
Permendur 49 alloy, Co49Fe49V2
sheet, 180 x 500mm, 0.25mm thickness, as rolled
Sinónimos:
CO153025
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 14,212.00
MXP 14,212.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 14,212.00
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
MXP 14,212.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 310-135-25
tamaño × grosor
180x500 mm × 0.25 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)