GF30296695
Polyvinylchloride - Unplasticized
(UPVC), rod, diam. 6 mm, L 1000 mm, gray
Sinónimos:
CV317906
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 302-966-95
Longitud
1000 mm
Diámetro
6 mm
color
gray
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)