GF30135798
Alumina
fiber, tex number 250, length 20 m, filament diameter 0.01mm
Sinónimos:
AL605725
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
fibers
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 301-357-98
Longitud
20 m
Diámetro
0.01 mm , filament diameter
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)