Merck
GF29804980
Rhenium
foil, thickness 0.05 mm, size 25 × 25 mm, purity 99.99%
Sinónimos:
RE000230
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Re
Número de CAS:
Peso molecular:
186.21
MDL number:
UNSPSC Code:
12141737
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
99.99%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 298-049-80
size
25 × 25 mm
thickness
0.05 mm
bp
5596 °C (lit.)
5627 °C (lit.)
mp
3180 °C (lit.)
density
21.02 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[ReH]
InChI
1S/Re
Inchi Key
WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)