Documentos clave
GF29632192
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
foil, 0.5m coil, 0.025mm thickness, annealed
Sinónimos:
FE040210
About This Item
UNSPSC Code:
11101712
NACRES:
NA.23
form
annealed
foil (coil)
manufacturer/tradename
Goodfellow 296-321-92
size × thickness
0.5 m × 0.025 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)