Documentos clave
GF29604438
Polyvinylidenechloride
(PVDC), film, thickness 0.0125 mm, L 10 m, coil width 300 mm
Sinónimos:
CV301150
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 8,284.00
MXP 8,284.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 8,284.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
MXP 8,284.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 296-044-38
Longitud
10 m
bobina anchura
300 mm
grosor
0.0125 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)