Merck
GF29045808
Manganese
foil, thickness 0.016 mm, size 50 × 50 mm, purity 98.7%
Sinónimos:
MN000171
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Mn
Número de CAS:
Peso molecular:
54.94
MDL number:
UNSPSC Code:
12141724
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
assay
98.7%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 290-458-08
resistivity
185 μΩ-cm, 20°C
size
50 × 50 mm
thickness
0.016 mm
bp
1962 °C (lit.)
mp
1244 °C (lit.)
density
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Mn]
InChI
1S/Mn
InChI key
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)