Merck
GF28763758
Hafnium
foil, 15mm disks, thickness 0.14mm, annealed, 97%
Sinónimos:
Hafnium, HF000214
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Hf
Número de CAS:
Peso molecular:
178.49
MDL number:
UNSPSC Code:
12141718
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
97%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 287-637-58
resistivity
29.6 μΩ-cm, 0°C
diam. × thickness
15 mm × 0.14 mm
bp
4602 °C (lit.)
mp
2227 °C (lit.)
density
13.3 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Hf]
InChI
1S/Hf
InChI key
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)