Documentos clave
GF28702650
Boron nitride
sheet, thickness 1.0 mm, 20 mm diameter, condition hot-pressed
Sinónimos:
B 603175
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 14,969.00
MXP 14,969.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 14,969.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
MXP 14,969.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
sheet
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 287-026-50
Diámetro
20 mm
grosor
1.0 mm
diámetro
20 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)