Documentos clave
GF28209966
Constantan - resistance alloy, Cu55Ni45
5m wire, 1.0mm diameter, annealed
Sinónimos:
CU045160
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 282-099-66
L × diám.
5 m × 1.0 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)