Documentos clave
GF25475272
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.075 mm, L 2 m, coil width 914 mm
Sinónimos:
ES301301
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 8,295.00
MXP 8,295.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 8,295.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
MXP 8,295.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 254-752-72
Longitud
2 m
bobina anchura
914 mm
grosor
0.075 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)