GF25294620
Gold
microfoil, disks, 10mm, thinness 0.01μm, specific density 20.7μg/cm2, permanent mylar 3.5μm support, 99.99+%
Sinónimos:
Gold, AU004100
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99.99%
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 252-946-20
resistividad
2.05 μΩ-cm, 0°C
diám. × grosor
10 mm × 0.01 μm
bp
2808 °C (lit.)
mp
1063 °C (lit.)
densidad
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
Clave InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)