Documentos clave
GF25214868
Quartz - fused
tube, outside diameter 1.0 mm, length 200 mm, wall thickness 0.1 mm
Sinónimos:
SI617030
About This Item
Código UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 252-148-68
Longitud
200 mm
D.E.
1.0 mm
pared grosor
0.1 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)