Documentos clave
GF24520081
Polymethylpentene
TPX®, granule, 3 mm nominal granule size, weight 1000 g, grade dx820
Sinónimos:
ME316302
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formulario
granular
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 245-200-81
peso
1000 g
tamaño nominal del gránulo
3 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)